C0278
Chloroperoxidase from Caldariomyces fumago
buffered aqueous suspension, ≥3,000 units/mL
Sinónimos:
Chloride Peroxidase, Chloride:hydrogen-peroxide oxidoreductase
Seleccione un Tamaño
US$ 556,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 556,00
Productos recomendados
Formulario
buffered aqueous suspension
mol peso
42 kDa
concentración
≥3,000 units/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)