Documentos clave
391335
Millipore
BIS-TRIS
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
Sinónimos:
BIS-Tris, ULTROL® Grade, [ bis(2-Hydroxyethyl)imino]- tris(hydroxymethyl)methane, [bis(2-Hydroxyethyl)imino]-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% dry basis (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
6.5
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals: <3 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
A zwitterionic buffer that exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature. Useful in the pH 5.8-7.3 range. Has a pKa of 6.50 at 25°C. Suitable for fractionation of hemoglobin.
Absorbance (100 mM, H2O, 280 nm):≤0.04.
An inert, zwitterionic buffer that exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature (absorbance: <0.04 at 280 nm, 100 mM, H2O). Suitable for fractionation of hemoglobin. Has a pKa of 6.5 at 25°C.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Nealon, D.A., et al. 1980. Clin Chem.26, 1516.
Morin, L.G. 1977. Clin. Chem.23, 1569.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable