Merck
B6755
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS propano
≥99.0% (titration)
Sinónimos:
1,3-bis[tris(hidroximetil)metilamino]propano, 2,2′-(Propano-1,3-diilbis(azandiil))bis(2-(hidroximetil)propano-1,3-diol)
About This Item
Fórmula lineal:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.33
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
solubility
water: 30 % (w/w), clear, colorless
density
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
suitability
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
El amortiguador propano BIS-Tris, también conocido como BTP, es un tampón bioquímico dipolar utilizado para la regulación del pH en diversas aplicaciones de laboratorio, particularmente en biología molecular, bioquímica y electroforesis. Su amplio intervalo de amortiguación, que va de pH 6,3 a 9,5, se atribuye a sus dos valores de pKa, de 6,8 (pKa1) y 9,0 (pKa2), que están próximos. Esta amplia gama lo hace muy versátil para mantener condiciones de pH estables en una variedad de experimentos.
Además, el propano BIS-Tris es una sustancia tampón hidrosoluble que desempeña un papel crucial en la mejora de la estabilidad y la actividad de las enzimas de restricción. Específicamente, su capacidad de amortiguación es ventajosa para experimentos que requieren valores de pH de solo 6-7. Si se compara con el tampón Tris, que tiene una baja capacidad de amortiguación a un pH inferior a 7,5 y exhibe fluctuaciones significativas de pKa con los cambios de temperatura, el propano BIS-Tris demuestra ser una opción superior. Además, encuentra aplicación junto con el amortiguador ácido clorhídrico para estabilizar el difosfato de farnesilo, en particular cuando se aísla de cepas de Saccharomyces cerevisiae. También puede actuar como ligando, formando hidroxocomplejos dinucleares con lantánidos (III).
Application
El propano BIS-TRIS puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • como disolución tampón para investigar la influencia de aniones con diversas propiedades nucleofílicas en la autooxidación de la oximioglobina (MbO2).
  • para la purificación de la proteína de unión a la glucosa de las membranas de Sulfolobus solfataricus.
  • como amortiguador durante la mineralización GeO2 .
  • como componente amortiguador en un estudio relacionado con la investigación medioambiental
  • como componente amortiguador para mantener condiciones óptimas de pH durante la purificación y la preparación de enzimas biotecnológicas
Features and Benefits
  • Adecuado para la investigación biológica y bioquímica
  • Probado para confirmar baja concentración de metales pesados contaminantes y asegurar así su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Amortiguación eficaz a pH de 6,3 a 9,5 (25 °C) con un pKa de 6,8 y 9,0 (25 °C)
  • Muy hidrosoluble
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Engineering the Organophosphorus Acid Anhydrolase Enzyme for Increased Catalytic Efficiency and Broadened Stereospecificity on Russian VX
Daczkowski CM et al.
Biochemistry, 54, 6423-6433 (2015)
S V Albers et al.
Journal of bacteriology, 181(14), 4285-4291 (1999-07-10)
The archaeon Sulfolobus solfataricus grows optimally at 80 degrees C and pH 2.5 to 3.5 on carbon sources such as yeast extracts, tryptone, and various sugars. Cells rapidly accumulate glucose. This transport activity involves a membrane-bound glucose-binding protein that interacts
Elisabeth Dohmann Chang et al.
Environmental science & technology, 55(10), 6848-6856 (2021-03-17)
Water pH is predicted to affect the uptake of ionizable pharmaceuticals in fish. The current study used an in vitro primary fish gill cell culture system to assess the effect of pH values in the range of 4.5-8.75 on the
Estefania Boix et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16902-16910 (2014-10-11)
We demonstrate the use of silk based proteins to control the particle/crystallite size during GeO2 formation, using a bio-mimetic approach at circumneutral pH and ambient temperature. Multicrystalline GeO2 was prepared from germanium tetraethoxide (TEOG) in the presence of different silk-based
Y Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 256(20), 10272-10275 (1981-10-25)
In the presence of a salt in an excess amount, the oxidation of native MbO2 was enhanced considerably above the normal autoxidation in buffr alone with the formation of the corresponding MetMb . anion complex. This anion-induced oxidation of MbO2