B3274
6-Benzylaminopurine solution
1 mg/mL, suitable for plant cell culture
Sinónimos:
BAP, BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
cell culture | plant: suitable
aplicaciones
agriculture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Clave InChI
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?