Merck
B3408
Sigma-Aldrich
6-Bencilaminopurina
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
6-BAP, BA, N6-benciladenina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11N5
Número de CAS:
Peso molecular:
225.25
Beilstein/REAXYS Number:
19406
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
form
powder
Quality Level
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChI key
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
La 6-bencilaminopurina es un regulador del crecimiento vegetal que pertenece a la clase de la primera generación de citocinas sintéticas utilizadas en agricultura.
Application
6-Bencilaminopurina, benciladenina (BAP) es una citocina sintética que junto con las auxinas desencadena el crecimiento vegetal y las respuestas de desarrollo. BAP es una citocina que se utiliza ampliamente como suplemento para los medios de crecimiento vegetal como el medio Murashige y Skoog, el medio de Gamborg y el medio Chu N6.
La 6-bencilaminopurina se ha utilizado:
  • para inducir el brote en materiales vegetales
  • en el medio de germinación de semillas para el cultivo de semillas
  • para modificar los medios Murashige y Skoog (MS) para el inicio del brote
Biochem/physiol Actions
La BAP es un inhibidor de las finanzas respiratorias en plantas, y prolonga la vida de los vegetales verdes después de la cosecha.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
In vitro plant regeneration from commercial cultivars of soybean
Raza G, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
In vitro propagation of `Guayabo del pais?(Acca sellowiana (Berg.) Burret)
Ross S and Grasso R
Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 4(special issue 1), 83-87 (2010)
Callus induction and organogenesis in soybean [Glycine max (L.) Merr.] cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner E Y, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1) (2010)
Sophie Donovan et al.
Frontiers in genome editing, 2, 605614-605614 (2021-10-30)
Engineering the small subunit of the key CO2-fixing enzyme Rubisco (SSU, encoded by rbcS) in plants currently poses a significant challenge, as many plants have polyploid genomes and SSUs are encoded by large multigene families. Here, we used CRISPR-Cas9-mediated genome
Monica Carabelli et al.
Nature communications, 12(1), 4321-4321 (2021-07-16)
Symmetry establishment is a critical process in the development of multicellular organs and requires careful coordination of polarity axes while cells actively divide within tissues. Formation of the apical style in the Arabidopsis gynoecium involves a bilateral-to-radial symmetry transition, a
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.