This product is a 1 mg/mL solution of D7674 in WFI (water for injection).
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5
Número CAS:
Peso molecular:
203.24
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H13N5/c1-7(2)3-4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
HYVABZIGRDEKCD-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine (2iP) is a bacteria-derived riboside cytokinin used to grow plant tissues such as tobacco and soybean callus. 2iP is a precursor of the cytokinin Zeatin. 2iP has been used in Schenk and Hildebrandt medium to support in vitro propagation of microshoot cultures from shoot tips of Genista plants.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) - |
| form solution | form powder | form powder | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Is the 2iP dissolved in KOH or NaOH?
1 answer-