Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 106,00 |
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 374,00 |
Acerca de este artículo
US$ 106,00
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H40N8O6/c28-18(9-4-12-31-27(29)30)24(38)35-14-6-11-21(35)25(39)34-13-5-10-20(34)23(37)32-16-22(36)33-19(26(40)41)15-17-7-2-1-3-8-17/h1-3,7-8,18-21H,4-6,9-16,28H2,(H,32,37)(H,33,36)(H,40,41)(H4,29,30,31)
InChI key
USSUMSBPLJWFSZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form liquid |
| Gene Information human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827) | Gene Information human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827) | Gene Information human ... KNG1(3827) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?