Documentos clave
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 233,00
US$ 233,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 233,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
US$ 233,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lyophilized solid
Nivel de calidad
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)