Saltar a
16733
Quercetin 3-O-(6″-O-malonyl)-β-D-glucoside
≥85% (HPLC)
Sinónimos:
Quercetin 3-O-malonylglucoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 666,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22O15
Número CAS:
Peso molecular:
550.42
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6625918
US$ 666,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)CC(O)=O)O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H22O15/c25-9-4-12(28)17-13(5-9)37-22(8-1-2-10(26)11(27)3-8)23(19(17)33)39-24-21(35)20(34)18(32)14(38-24)7-36-16(31)6-15(29)30/h1-5,14,18,20-21,24-28,32,34-35H,6-7H2,(H,29,30)/t14-,18-,20+,21-,24+/m1/s1
InChI key
NBQPHANHNTWDML-UJKBSQBPSA-N
General description
The flavonoid quercetin 3-O-(6-O-malonyl)glucoside, a conjugate of quercetin, was identified in the green-leafed lettuce Lactuca sativum.
Biochem/physiol Actions
Metabolite in flavone and flavonol biosynthesis, is found in plants like the fruit peel of Sicana odorifera and mulberry leaves, shows antioxidant activity. Q3MG also potentially has antiatherogenic protective effects; and found to improve hyperglycemia in obese mice and reduced oxidative stress in the liver.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
177937886469288
description
≥85% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)