AXYST150SSCS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 1.5 mL, clear, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
screw top cap
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc
Corning
capacidad
1.5 mL
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)