Documentos clave
CLS430909
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
1.5 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes, micrcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
500 EA
US$ 298,00
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el25 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
US$ 298,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el25 de abril de 2025Detalles
Materiales
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
descripción
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
esterilidad
sterile
Características
self-standing: no conical bottom
envase
pack of 50
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430909
Parámetros
20000 × g max. RCF
tapón diám.
12.7 mm
capacidad
1.5 mL
tubo D.E.
10.7 mm
color
natural
Adaptador
cap (screw cap)
Descripción general
  • 1.5 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Attached cap with silicone O-ring
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
Reverse transcription analyzes mRNA gene expression, facing challenges like transcript half-life differences and temporal patterns.
Ver todo