A9506
L-Aspartic acid hemimagnesium salt hydrate
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(S)-Aminobutanedioic acid hemimagnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
cadena SMILES
N[C@@H](CC(=O)O[Mg]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Clave InChI
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Información sobre el gen
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?