11260
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate
≥97.0% (KT)
Sinónimos:
L-Aspartic acid magnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate, ≥97.0% (KT)
Quality Level
assay
≥97.0% (KT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl
color
white to faint beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[Mg++].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
InChI key
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?