The polymer is a polystyrene backbone and is crosslinked 1% with divinylbenzene.
632627
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
polymer bound boronic acid
Formulario
solid
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensión del etiquetado
1.3-2.3 mmol/g loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Your Boronic acid, polymer bound, cat no 632627 has divinylbenzene crosslinking, but is the polymer backbone a polystyrene?
1 answer-