A277
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone M8-P1-A3, ascites fluid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M8-P1-A3, monoclonal
mol peso
antigen ~110 kDa
reactividad de especies
sheep, canine, rat, pig
no debe reaccionar con
chicken, Xenopus
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100
western blot: 1:250
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Atp1a1(24211)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?