Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
AB144P
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Sinónimos:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase, ChAT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-colina acetiltransferasa, Chemicon®, from goat
origen biológico
goat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, opossum, guinea pig, rat, mouse, zebrafish (THE JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 474:75–107 (2004).), avian, monkey, chicken
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
chicken ... Chat(395314)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Descripción general
La colina acetiltransferasa (ChAT) tiene un peso molecular de unos 68 kDa. Se sintetiza en el pericarion y se transporta a los terminales axónicos. La ChAT pertenece a la familia colina/carnitina aciltransferasa. Parece que sólo las neuronas colinérgicas tienen cantidades significativas de ChAT, lo que hace del anti-colina acetiltransferasa un útil marcador específico. La colina acetiltransferasa se encuentra en las neuronas colinérgicas del cerebro y la médula espinal.
Especificidad
Se espera que experimente reacción cruzada con las aves, los pollos, los conejillos de india, los monos, las ratas y las zarigüellas.
Inmunógeno
Enzima placentaria humana.
Aplicación
El anticuerpo anti-colina acetiltransferasa se ha utilizado en:
  • tinción inmunohistoquímica
  • inmunoelectrotransferencia (western blot)
  • inmunocitoquímica
Inmunohistoquímica:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a 1:1 000.
El usuario debe determinar las diluciones óptimas de trabajo y los protocolos.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La colina acetiltransferasa (CHAT) interviene en la síntesis de la acetilcolina en las neuronas. Cataliza la síntesis reversible de acetilcolina (ACh) a partir de acetil-CoA y colina en las sinapsis colinérgicas. La CHAT cataliza la transferencia de un grupo acetilo entre la acetil-coenzima A y la colina. Mutaciones en el gen que codifica esta proteína se han asociado con enfermedades neuromusculares congénitas.
Calidad
Evaluado sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
Una dilución 1:1000 de este lote detectó CHAT en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Descripción de destino
70/74 kDa
Forma física
Purificada por afinidad
Policlonal de cabra purificado en disolución tampón que contiene 5 mg/ml de BSA y acida sódica al 0,2 %.
Almacenamiento y estabilidad
Mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Para conservación a corto plazo (3-4 semanas) mantener a 2-8°C.
Nota de análisis
Control
Lisados de placenta humana, prosencéfalo/hipotálamo rostral de rata.
Otras notas
Categoría de investigación:
Neurociencia
Subcategoría de investigación:
Receptores y neurotransmisores
Marcadores neuronales y gliales
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Plasticity of motor network and function in the absence of corticospinal projection
Han Q, et al.
Experimental Neurology, 194-208 (2015)
The human choline acetyltransferase gene encodes two proteins
Grosman DD, et al.
Journal of Neurochemistry (1995)
Choline acetyltransferase structure reveals distribution of mutations that cause motor disorders
Cai Y, et al.
The Embo Journal, 2047-2047 (2004)
S D Motts et al.
Neuroscience, 160(1), 103-114 (2009-03-14)
We combined retrograde tracing with immunohistochemistry for choline acetyltransferase to identify the source of cholinergic input to the inferior colliculus (IC) in guinea pigs. Injection of a retrograde tracer into one IC labeled cells in many brainstem nuclei. Retrogradely-labeled cells
Javier Bernácer et al.
PloS one, 2(11), e1174-e1174 (2007-12-15)
The striatum (caudate nucleus, CN, and putamen, Put) is a group of subcortical nuclei involved in planning and executing voluntary movements as well as in cognitive processes. Its neuronal composition includes projection neurons, which connect the striatum with other structures
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Questions
  1. Bonjour, quel est l'isotype de cet anticorps ?
    1 answer
    1. This antibody is an IgG isotype. The whole protein was used for immunization and the epitope has not been mapped. This is a polyclonal antibody and can bind to more than one region.