Merck
79214
Sigma-Aldrich
Bacteria stain propidium iodide solution
1 mg/mL in H2O, ready to use solution, 100 assays
Sinónimos:
Propidium iodide solution, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium, diiodide
Seleccione un Tamaño
4 X 25 μL
US$ 349,00
US$ 349,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 X 25 μL
US$ 349,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34I2N4
Número de CAS:
Peso molecular:
668.39
Beilstein:
3843838
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 349,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
liquid
calidad
ready to use solution, 100 assays
concentración
1 mg/mL in H2O
fluorescencia
λex 530 nm; λem 620 nm±5 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clave InChI
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Membrane impermeant, phenanthridinium intercalator dye excited by mercury or xenon-arc lamps or argon-ion laser. Suitable for use in fluorescence microscopy, confocal laser scanning microscopy, flow cytometry, and fluorometry. Used as a nuclear counterstain.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)