Saltar a
43608
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DiSC3(5)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.270,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H27IN2S2
Número CAS:
Peso molecular:
546.53
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
US$ 1.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] is used as a fluorogenic probe to detect and measure changes in transmembrane potential or configuration induced by membrane altering agents.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Transmembrane potential measurements[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
381306173754M047080
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
99%
assay
-
assay
≥90% (31P-NMR), ≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)