77017
1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
PC, (7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Di(cis-13-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, DEPC, PC(22:1(13E)/22:1(13E)), PC(22:1/22:1)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phosphoglycerides
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
Clave InChI
SDEURMLKLAEUAY-JFSPZUDSSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)