Merck
90844
Supelco
1-Stearoyl-rac-glycerol
analytical standard
Sinónimos:
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 218,00
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 218,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
358.56
Beilstein:
1728685
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Clave InChI
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)