Documentos clave
69057
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 200 nm
Sinónimos:
Latex beads from PS
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Formulario
aqueous suspension
concentración
10% (solids)
tamaño de partícula
200 nm
densidad
1.05 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)