Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 671,00 |
10 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.250,00 |
Acerca de este artículo
US$ 671,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
200 μm std dev <4 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 |
| particle size 200 μm std dev <4 μm | particle size 600 nm std dev ≤0.03 μm | particle size 800 nm std dev ≤0.03 μm | particle size 10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on polystyrene
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?