59891
N-Acetyl-DL-β-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Hydrocinnamic acid, (±)-3-(Acetylamino)-3-phenylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(=O)NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(7-11(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
HTWAFOFDKZAKQP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)