857459
N-Acetyl-L-phenylalanine
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
(+)-N-Acetylphenylalanine, (S)-2-Acetamido-3-phenylpropanoic acid
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +40.0°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
171-173 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
Clave InChI
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCActive Filters