114286
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
98%
Sinónimos:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
219-220 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 50 mg/mL
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<li><strong>Identification of serum biomarkers of ischemic stroke:</strong>4-Hydroxyphenylpyruvic acid is used as a potential diagnostic biomarker in the study to distinguish hypertensive ischemic stroke (IS) patients from both healthy individuals and those with hypertension (Zhao et al., 2023).</li>
</ul>
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?