Saltar a
56749
Imidazol
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 563,00
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.700,00
1 kg
Envío estimado HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 3.860,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
US$ 563,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% water
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
c1c[nH]cn1
application(s)
advanced drug delivery
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
El imidazol puede usarse para preparar tampones en el intervalo de pH de 6,2 a 7,8 y a 25°C. Se recomienda como componente de un tampón para el análisis de la peroxidasa de rábano picante y como quelante para la unión de varios cationes divalentes. El imidazol puede utilizarse para la elución de resinas catiónicas divalentes (Sigma P6611, gel de afinidad de níquel HisSelect.-HC) de proteínas que contengan histidina y también puede utilizarse en la tinción inversa de geles SDS-PAGE para la detección de proteínas.
Excelente para tampones en el intervalo de pH 6,2 - 7,8
Other Notes
Tampón para el análisis de la peroxidasa de rábano picante
Buffer for assay of horseradish peroxidasecitation
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
56748I202RDD044
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
99%
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder or crystals
form
flakes, powder or crystals
form
crystalline
form
powder
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf