Documentos clave
1.04716
Millipore
Imidazol
buffer substance ACS
Sinónimos:
Imidazol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
68.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número índice de la CE:
206-019-2
NACRES:
NB.21
bp:
256 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
0.003 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
temp. de autoignición
480 °C
potencia
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
temperatura de transición
flash point 145 °C
solubilidad
633 g/L
densidad
1.233 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500‑600 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Valoración (valoración con ácido perclórico): ≥ 99
Identidad (espectro IR): conforme
Valor de pH (5 %, en agua): 9,5 - 11,0
Punto de fusión: 90 - 92
Espectro UV/VIS): conforme
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Ceniza sulfatada: ≤ 0,1
Agua (según Karl Fischer): ≤ 0,2
Se ajusta a ACS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup