Merck
I5513
Sigma-Aldrich
Imidazol
for molecular biology, ≥99% (titration)
Sinónimos:
3-Azapirrol, 1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
68.08
Beilstein/REAXYS Number:
103853
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
molecular cloning: suitable
protein purification: suitable
color
white
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
density
1.004 g/cm3 at 20—25 °C
1.006 g/cm3 at 20—25 °C
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
El imidazol, también conocido como glioxalina, es un diazol heterocíclico aromático y un tampón biológico clave con un intervalo de pH de 6,2 a 7,8 a 25°C. Tiene una amplia gama de aplicaciones en biología molecular, bioquímica y proteómica. En proteómica, el imidazol es esencial para eluir las proteínas etiquetadas con histidina de las columnas IMAC. Es un quelante fuerte de cationes divalentes, como el níquel y el zinc, que altera la interacción entre la etiqueta His y los iones metálicos. Esto permite la elución eficiente de proteínas purificadas.
Además, el imidazol es indispensable para mejorar la pureza de las proteínas. Es muy utilizado en la preparación de disoluciones tampón optimizadas para columnas de purificación posteriores. Las disoluciones de imidazol son también agentes eficaces de elución y lavado a lo largo de los procesos de purificación de proteínas. Además, el imidazol puede utilizarse para ensayos de peroxidasa de rábano picante (HRP) y tinción inversa de geles SDS-PAGE para la detección de proteínas. El imidazol es un reactivo versátil y valioso para una amplia gama de aplicaciones biológicas. Es un componente esencial de muchos amortiguadores y también se utiliza en los protocolos de purificación y detección de proteínas.
Application
El imidazol se ha utilizado
  • en el tampón de lisis, lavado y elución para la purificación de la proteína Sonic Hedgehog(shh-N) etiquetada con histidina
  • en el tampón de elución en gradiente escalonado para la purificación de las aldoceto reductasas etiquetadas con histidina utilizando cromatografía de afinidad con níquel
  • como componente del tampón de homogeneización para la purificación de compartimientos fagosómicos de las células dendríticas
  • como tampón de unión, tampón de lavado y tampón de elución en un estudio que involucra la expresión de proteínas y la purificación de factores de crecimiento bioactivos para utilizar en el cultivo celular y la agricultura celular
Excelente para tampones en el intervalo de pH 6,2 - 7,8
Biochem/physiol Actions
Los derivados del imidazol tienen funcionalidad antibacteriana, antifúngica y antineoplásica. Interactúa con el ADN y también se une a las proteínas y detiene la división celular. También actúa como desestabilizador de los microtúbulos e inhibe la topoisomerasa y las enzimas del citocromo P450 Familia 26 Subfamilia A Miembro 1 (CYP26A1). El antineoplásico a base de imidazol encuentra aplicaciones en la quimioterapia anticancerosa. Se utiliza como componente del tampón para la purificación de las proteínas recombinantes etiquetadas con histidina en la cromatografía de afinidad con metales inmovilizados (IMAC).
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación en biología molecular y bioquímica
  • Puede utilizarse como un componente amortiguador, para la separación de proteínas
  • Sin ADNasas, NICKasas ARNasas y proteasas
  • Amortiguación eficaz de pH 6,2 a 7,8 (25 °C) con un pKa de 6,9 (25 °C)
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling
Hochman E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 33860-33870 (2006)
Protein expression and purification of bioactive growth factors for use in cell culture and cellular agriculture
Semper C et al.
STAR protocols, 4, 102351-102351 (2023)
Imidazoles as potential anticancer agents
Ali I, et al.
MedChemComm, 8(9), 1742-1773 (2017)
Functional expression of novel human and murine AKR1B genes
Salabei JK, et al.
Chemico-Biological Interactions, 191(1-3), 177-184 (2011)
Imidazole: Having versatile biological activities
Verma A, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)