Merck
56748
Sigma-Aldrich
Imidazol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 764,00
250 G
US$ 2.660,00
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 764,00
250 G
US$ 2.660,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
68.08
Beilstein:
103853
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
Molecular Biology
for molecular biology
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
BioUltra
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
flakes
powder or crystals
impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.2% water
residuo de ign. (900 °C)
≤0.05%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
c1c[nH]cn1
λ
0.1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Excelente para tampones en el intervalo de pH 6,2 - 7,8
Imidazole can be used to prepare buffers in the pH range of 6.2-7.8 at 25°C. It is recommended as a component of a buffer for assay of horseradish peroxidase and as chelator for the binding of various divalent cations. Imidazole can be used for the elution of histidine containing proteins from divalent cation resins (Sigma P6611, HisSelect.-HC Nickel affinity gel) and can also be used in reverse staining of SDS-PAGE gels for detection of proteins.
Otras notas
Review: As RNase model[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Review: As RNase model.
R. Breslow
Accounts of Chemical Research, 24, 317-317 (1991)
Aviva Levina et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(11), 3609-3619 (2013-01-31)
An anti-metastatic drug, NAMI-A ((ImH)[Ru(III) Cl4 (Im)(dmso)]; Im=imidazole, dmso=S-bound dimethylsulfoxide), and a cytotoxic drug, KP1019 ((IndH)[Ru(III) Cl4 (Ind)2 ]; Ind=indazole), are two Ru-based anticancer drugs in human clinical trials. Their reactivities under biologically relevant conditions, including aqueous buffers, protein solutions
Eleonora Petryayeva et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 977-987 (2013-01-10)
Methods have been developed for the solid-phase detection of nucleic acids using mixed films of quantum dots (QDs) and oligonucleotide probes in microtiter plates. Polystyrene microwells were functionalized with multidentate imidazole ligands to immobilize QDs. Oligonucleotide hybridization was transduced using
Tomotsugu Awano et al.
Journal of bacteriology, 196(1), 140-147 (2013-10-29)
The genome of Thermococcus kodakarensis, along with those of most Thermococcus and Pyrococcus species, harbors five paralogous genes encoding putative α subunits of nucleoside diphosphate (NDP)-forming acyl coenzyme A (acyl-CoA) synthetases. The substrate specificities of the protein products for three
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this