53243
Peptidoglycan from Micrococcus luteus
Sinónimos:
PGN
About This Item
Productos recomendados
biological source
bacterial (Micrococcus luteus)
form
lyophilized (cake)
color
white
storage temp.
−20°C
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.