LY0100
Lysozyme Activity Kit
sufficient for 100 tests
Sinónimos:
Lysozyme assay kit
Seleccione un Tamaño
US$ 705,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 705,00
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 tests
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Almacenamiento y estabilidad
The Lysozyme (Catalog Number L6876) may be stored long term at –20 °C and remains active for 4 years.
The Micrococcus lysodeikticus cells (Catalog Number M3770) should be stored long term at –20 °C.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)