Merck
51441C
SAFC
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DME, DMEM
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
description
for research or for further manufacturing use
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
H B Shi et al.
Journal of dairy science, 103(10), 9096-9101 (2020-08-24)
Proteasomes play a widespread role in the control of protein abundance via degrading ubiquitinated proteins. Activity of proteasomes is regulated by constitutive ATPases that respond to intracellular concentrations of ATP. Although recent data suggest a role of proteasomes in fatty
Daniela Fignani et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 596898-596898 (2020-12-08)
Increasing evidence demonstrated that the expression of Angiotensin I-Converting Enzyme type 2 (ACE2) is a necessary step for SARS-CoV-2 infection permissiveness. In light of the recent data highlighting an association between COVID-19 and diabetes, a detailed analysis aimed at evaluating