Saltar a
D5648
DMEM - high glucose
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
DME, DMEM
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 126,00
10 x 1 L
Fecha estimada de envío22 de septiembre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 224,00
50 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 226,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada, With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. La formulación original contenía 1000 mg/l de glucosa y se utilizaba para cultivar células embrionarias de ratón. Desde entonces, se ha modificado de varias formas para soportar cultivos primarios de células de ratón y de pollo, así como una variedad de células normales y transformadas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High».
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose has been used as the culture medium for various cell types including the human cervical endocervical epithelial End1/E6E7 cells, human adenocarcinoma epithelial cells (HeLa), human alveolar adenocarcinoma epithelial cells (A549), human osteosarcoma epithelial cells, human diploid cell line , primary hepatocytes and synovial tissue
Preparation Note
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D1152D1145D0422
description
With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-methionine, L-cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
components
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Excellent performance and economical.
    We only use this product for our primary cell and cell line cultures.
    Helpful?
  1. Oklahoma
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Easy, User friendly
    Cells are healthy, Results are consistent everytime.
    Helpful?