351M-1
SV40 (MRQ-4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
300
500
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-4, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)