Merck
30415
Sigma-Aldrich
5-(Octadecanoylamino)fluorescein
Sinónimos:
5-(Stearoylamino)fluorescein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H47NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
613.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
fluorescencia
λex 497 nm; λem 520 nm±10 nm in ethanol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C38H47NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-36(42)39-27-18-21-30(33(24-27)38(43)44)37-31-22-19-28(40)25-34(31)45-35-26-29(41)20-23-32(35)37/h18-26,40H,2-17H2,1H3,(H,39,42)(H,43,44)
Clave InChI
XKFGZSAKZAPLGI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)