126810 is for lab research only, not for any medication.
126810
Isopentylamine
99%
Sinónimos:
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
bp
95-97 °C (lit.)
densidad
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Clave InChI
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Is that chemical excipient?
1 answer-