G7021
D-(+)-Glucosa
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sinónimos:
Dextrosa
About This Item
Productos recomendados
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
Application
- La D-(+)-glucosa se ha utilizado para el cultivo de células de mamífero.
- Se ha utilizado para estudiar interacciones entre la glucosa y la alanina y su influencia en la actividad de la vía de las pentosas fosfato.
- Se ha utilizado para realizar pruebas de tolerancia a la glucosa en ratones.
Other Notes
Preparation Note
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Contenido relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.