208094
Sulfato de magnesio
anhydrous, reagent grade, ≥97%
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
Formulario
granular
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Anhydrous MgSO4 plays the role of a drying agent in the synthesis of 3,6-bis(3,4′-dihexyl-2,2′-bithiophen-5-yl)-1,2,4,5-tetrazine and organic molecules having an A–D–A (D = donor, A = acceptor) structure.
It may be used as an additional reagent in the synthesis of t-butyl esters and ethers by reacting carboxylic acid or alcohol and t-butanol in the presence of catalytic sulfuric acid.
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)