745588
Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution
(Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), suitable for HPLC
Sinónimos:
Ethyl acetate solution, Ethyl acetate solution, 3:1 (v:v) ethyl acetate: 200 proof ethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
HPLC grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.01% (water)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).