34858
Acetato de etilo
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Productos recomendados
agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Quality Level
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
- El artículo de referencia 34858-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 34858-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
- El artículo de referencia 34858-6X1L será descatalogado. Pida la botella 34858-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup