Merck
472301
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido
ACS reagent, ≥99.9%
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
506008
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
assay:
≥99.9%
bp:
189 °C (lit.)
vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
impurities
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.01%
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
El dimetil sulfóxido es un organosulfurado, comúnmente utilizado como disolvente polar que puede disolver una amplia variedad de compuestos polares y no polares. También se utiliza como reactivo de reacción en varios procesos bien conocidos, como la oxidación de Swern, la oxidación 2a de Pfitzner-Moffatt, 2b y la reacción de Corey-Chaykovsky
Application
El dimetil sulfóxido (DMSO) se ha utilizado:
  • en la preparación de etil 4-[18F]fluorobenzoato.
  • en el medio de cultivo para el ensayo del bromuro del 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolio (MTT).
  • como disolvente en síntesis química.
  • para disolver y preparar disoluciones madre de moléculas pequeñas, fármacos y compuestos químicos para diversos ensayos y experimentos.
Caution
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Other Notes
Si desea información sobre la miscibilidad del dimetilsulfóxido, visite el siguiente enlace:
Tabla de miscibilidad/inmiscibilidad del dimetilsulfóxido
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dimethyl sulfoxide extraction method for the liquid chromatographic analysis of microencapsulated vitamin D3
Richard P J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 1784-1786 (1997)
The applications of dimethyl sulfoxide as reagent in organic synthesis
Xiao-Feng W, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 358, 336-352 (2016)
Shuang Hou et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (52)(52), doi:10-doi:10 (2011-07-07)
Biomolecules, including peptides¹⁻⁹, proteins¹⁰⁻¹¹, and antibodies and their engineered fragments¹²⁻¹⁴, are gaining importance as both potential therapeutics and molecular imaging agents. Notably, when labeled with positron-emitting radioisotopes (e.g., Cu-64, Ga-68, or F-18), they can be used as probes for targeted
P Roy et al.
The FEBS journal, 277(2), 441-452 (2009-12-18)
EVI1 is a nuclear zinc finger protein essential to normal development, which participates in acute myeloid leukaemia progression and transforms Rat1 fibroblasts. In this study we show that enforced expression of Evi1 in Rat1 fibroblasts protects from paclitaxel-induced apoptosis, consistent
Oxidation of alcohols by ?activated? dimethyl sulfoxide. A preparative, steric and mechanistic study.
Omura K and Swern D.
Tetrahedron, 34(11), 1651-1660 (1978)
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.