Merck
440140
Sigma-Aldrich
(3-aminopropil)trietoxisilano
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
99%
Sinónimos:
3-Trietoxisililpropilamina, APTES, APTS
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 163,00
500 ML
US$ 493,00
US$ 163,00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 163,00
500 ML
US$ 493,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.37
Beilstein/REAXYS Number:
1754988
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 163,00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
form
liquid
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
Inchi Key
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
General description
El (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) se utiliza como un amino-silano que se emplea principalmente como dispersante. El APTES une un grupo amino al silano funcional para bioconjugación.[1][2]
Application
Forma derivados aminopropílicos del vidrio, un adsorbente para la cromatografía de afinidad. Se utiliza para preparar portaobjetos con carga positiva adecuados para emplear en varios procedimientos de inmunohistoquímica y de hibridación in situ.[3] Recientemente, se ha utilizado el (3-aminopropil)trietoxisilano para preparar nanopartículas de sílice dopadas con colorante con agregación mínima y mínima unión inespecífica con biomoléculas.[4]
Las monocapas autoensambladas (SAM) de APTES pueden utilizarse para mejorar la adhesión de copos de grafeno y SiO2 con el objeto de permitir un mejor contacto con los electrodos de metal. Esos electrodos pueden utilizarse como herramientas electrosensibles para aplicaciones de biodetección.[5] Pueden utilizarse para funcionalizar la diacirina de silano para aplicación de biosensores de fibra óptica.[6] Los microtransportadores huecos (HMC) pueden modificarse en superficie con APTES, lo que puede utilizarse para medicinas regenerativas y células recombinantes en las industrias biofarmacéuticas.[7]
Se utiliza en una preparación de una serie de películas de composite ternario de poliimida/SiO/polidifenilsiloxano con buena transparencia óptica.[8]
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Functionalisation of Detonation Nanodiamond for Monodispersed, Soluble DNA-Nanodiamond Conjugates Using Mixed Silane Bead-Assisted Sonication Disintegration.
Edgington, et al.
Scientific Reports, 8(1), 728-728 (2018)
Polymer International, 55, 1277-1277 (2006)
Hollow microcarriers for large-scale expansion of anchorage-dependent cells in a stirred bioreactor.
YekrangSafakar, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 115(7), 1717-1728 (2018)
Effect of divalent versus monovalent cations on the MS2 retention capacity of amino-functionalized ceramic filters.
Bartels J, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 20(16), 11215-11223 (2018)
Platinum nanoparticles homogenously decorating multilayered reduced graphene oxide for electrical nanobiosensor applications.
Proa-Coronado, et al.
Thin Solid Films, 658(1), 54-60 (2018)
Artículos
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour, Comment pouvons nous prélever l'APTES sans détériorer le produit?
    1 answer
    1. 440140 is a neat material of (3-Aminopropyl)triethoxysilane (APTES). As per Section 7 of SDS: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/440140?userType=anonymous, it is recommended to handle the material in inert gas environment.
      Helpful?
  4. what is the minimum coverage of this silane (m2/g)?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no information on the minimum coverage of this material. It would depend on the coating method, including solvent, temperature, etc.
      Helpful?
  5. Can this product be used to silanize a surface by using silane deposition via gas-phase evaporation?
    1 answer
    1. This material has not been tested for use in silane deposition. APTES is referenced in the literature frequently in the vapor phase deposition of biosensors. The suitability would have to be determined experimentally.
      Please see the links below to review examples of this process:
      https://www.mdpi.com/2079-6374/13/1/36
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.8b01044
      Helpful?
  6. Does this solution have an expiry date?
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of 2 years from the quality release date. Expiration dates are lot specific and printed on the label as well as the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/440140-BULKMKCT8021.pdf
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is the refractive index of Product 440140, APTES (3-Aminopropyl)triethoxysilane)?
    1 answer
    1. According to our supplier the refractive index is 1.420.
      Helpful?
  9. What is Product 440140, APTES (3-Aminopropyl)triethoxysilane) soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in water.
      Helpful?
  10. What is the viscosity of Product 440140, APTES (3-Aminopropyl)triethoxysilane)?
    1 answer
    1. According to our supplier’s information the viscosity is 1.6 cS.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review