429325
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Tetralin solvent
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?