Merck
95462
Supelco
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
analytical standard
Sinónimos:
Tetralin solvent
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 83,30
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 83,30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12
Número de CAS:
Peso molecular:
132.20
Beilstein:
1446407
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.55 (vs air)
presión de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
723 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clave InChI
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene may be used as a solvent in studying the fabrication of solution-processed 6,13-bis(triisopropylsilylethynyl) (TIPS) pentacene thin-film transistors with a cross-linked poly-4-vinylphenol (PVP) dielectric on a polyethersulphone (PES) substrate.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Solution-processed 6, 13-bis (triisopropylsilylethynyl)(TIPS) pentacene thin-film transistors with a polymer dielectric on a flexible substrate.
Shin SI, et al.
Semiconductor Science and Technology, 23(8), 085009-085009 (2008)
Laura Tomás-Gallardo et al.
Applied and environmental microbiology, 78(15), 5460-5462 (2012-05-29)
Glucose catabolite repression of tetralin catabolic genes in Rhodococcus sp. strain TFB was shown to be exerted by a protein homologous to transcriptional regulators of the cyclic AMP receptor (CRP)-FNR family. The protein was detected bound to putative CRP-like boxes
Laura Ledesma García et al.
The Journal of biological chemistry, 286(3), 1709-1718 (2010-11-12)
Previous genetic studies in Sphingomonas macrogolitabida strain TFA have established that expression of genes involved in tetralin biodegradation (thn genes) requires the function of the LysR type activator ThnR and also ThnY. Sequence comparison indicated that ThnY is homologous to
Bin Ma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(7), 2264-2269 (2010-03-02)
Modifying FTY720, an immunosuppressant modulator, led to a new series of well phosphorylated tetralin analogs as potent S1P1 receptor agonists. The stereochemistry effect of tetralin ring was probed, and (-)-(R)-2-amino-2-((S)-6-octyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl)propan-1-ol was identified as a good SphK2 substrate and potent S1P1
Laura Tomás-Gallardo et al.
Microbial biotechnology, 2(2), 262-273 (2009-03-01)
The tetralin biodegradation pathway in Rhodococcus sp. strain TFB, a Gram-positive bacterium resistant to genetic manipulation, was characterized using a proteomic approach. Relative protein expression in cell free extracts from tetralin- and glucose-grown cells was compared using the 2D-DIGE technique.