Merck
50342
Sigma-Aldrich
Complejo bifenilo de sodio solution
technical, 0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Sinónimos:
Complejo sodio bifenilo
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H5 · Na
Número de CAS:
Peso molecular:
177.20
Beilstein:
3989646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
densidad
1,100  g/cm3
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
Clave InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
El complejo bifenilo de sodio se utiliza generalmente como un iniciador aniónico bifuncional para la síntesis de copolímeros en bloque[1] y también como reactivo para detectar el halógeno orgánico.[2]
Forma física
puede contener sólidos
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Does not sustain combustion.
Punto de inflamabilidad (°C)
Does not sustain combustion.
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of organic halogen with sodium biphenyl reagent.
Liggett LM.
Analytical Chemistry, 26(4), 748-750 (1954)
Solution properties of block copolymers of styrene and methyl methacrylate. Part I. The preparation, isolation, and purification of the block copolymers.
Urwin JR and Stearne JM
Macromolecular Chemistry and Physics, 78(1), 194-203 (1964)