Merck
95210
Sigma-Aldrich
Ácido L-ascórbico
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Ácido L-treoascórbico, Factor antiescorbútico, Vitamina C
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 59,20
250 G
US$ 282,00
1 KG
US$ 1.110,00
US$ 59,20
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 59,20
250 G
US$ 282,00
1 KG
US$ 1.110,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O6
Número de CAS:
Peso molecular:
176.12
Beilstein:
84272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 59,20
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic (Organic)
Nivel de calidad
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (RT)
Formulario
powder or crystals (possibly with chunks)
actividad óptica
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
pérdida
≤0.1% loss on drying, 110 °C
color
white to off-white
pH
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190-194 °C (dec.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
grupo funcional
ester
hydroxyl
ketone
cadena SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC23A2(9962)
Descripción general
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. Benefits of vitamin C may include protection against immune system deficiencies, cardiovascular disease, hyperpigmentation, skin protection, anti-aging, iron absorption, and red blood cell production. It is also useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters.[1][2][3][4]
Aplicación
L-Ascorbic acid can be used as a reducing agent for the preparation of reduced graphene oxide (rGO). It does not eliminate the oxygen functional group on the surface of rGO that can be advantageous for the synthesis of metal nanoparticles.[5]
Otras notas
Starting material for the synthesis of chiral building blocks [6][7][8][9]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elucidation of the function of oxygen moieties on graphene oxide and reduced graphene oxide in the nucleation and growth of silver nanoparticles
Spilarewicz-Stanek K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(65), 60056-60067 (2016)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
A. Tanaka, K. Yamashita
Synthesis, 570-570 (1987)
J.A. Vekemans et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
S. Bond, P. Perlmutter
Chemical Communications (Cambridge, England), 567-567 (2000)