Merck
G4376
Sigma-Aldrich
L-Glutationa oxidada
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
GSSG, Glutatiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32N6O12S2
Número de CAS:
Peso molecular:
612.63
Beilstein/REAXYS Number:
1718700
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys-Gly, Glu-Cys-Gly [Disulfide bridge: 2a-2b]
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos.
Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N O Kaakoush et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1884-1891 (2009-02-19)
Metronidazole resistance in Helicobacter pylori has been attributed to mutations in rdxA or frxA. Insufficient data correlating RdxA and/or FrxA with the resistant phenotype, and the emergence of resistant strains with no mutations in either rdxA or frxA, indicated that
Roman Kireev et al.
European journal of pharmacology, 701(1-3), 185-193 (2012-12-12)
Fatty livers occur in up to 20% of potential liver donors and increase cellular injury during the ischemia/reperfusion phase, so any intervention that could enable a better outcome of grafts for liver transplantation would be very useful. The effect of
Patrick M McNutt et al.
Science translational medicine, 13(575) (2021-01-08)
Botulism is caused by a potent neurotoxin that blocks neuromuscular transmission, resulting in death by asphyxiation. Currently, the therapeutic options are limited and there is no antidote. Here, we harness the structural and trafficking properties of an atoxic derivative of
Anabella Aguilera et al.
Bio-protocol, 10(20), e3800-e3800 (2021-03-05)
Ascorbic acid (AsA) and gluthathione (GSH) are two key components of the antioxidant machinery of eukaryotic and prokaryotic cells. The cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 presents both compounds in different concentrations (AsA, 20-100 μM and GSH, 2-5 mM). Therefore, it
Amrit K Sakhi et al.
Journal of chromatography. A, 1104(1-2), 179-189 (2005-12-27)
A method for the simultaneous quantification of reduced and oxidized glutathione in human plasma employing a two-dimensional chromatographic system with parallel porous graphitized carbon (PGC) columns coupled with fluorescence (FLD) and coulometric electrochemical detection (ED) has been developed. Post-sampling oxidation