270741
Reagent Alcohol
≥89.0% (GC), denatured, suitable for HPLC, contains 5% isopropyl alcohol as denaturant, 5% methyl alcohol as denaturant
Sinónimos:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Reagent Alcohol, denatured, suitable for HPLC
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Ensayo
≥89.0% (GC)
Formulario
liquid
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
lim. expl.
3.1-27.7 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.10% water
residuo de evap.
<0.0005%
bp
78 °C
mp
-114 °C
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.65
λ: 220 nm Amax: 0.35
λ: 255 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Componentes
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?