Merck
24102
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), absolute
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
78 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Etanol, absolute, ≥99.8% (GC)
densidad de vapor
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.01% non-volatile matter
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Pertains only in Germany: Nicht zu Fertigungszwecken1
Nota al pie de página
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)