Merck
238910
Sigma-Aldrich
Drierite
without indicator, 4 mesh
Sinónimos:
Calcium sulfate, Gypsum
About This Item
Fórmula lineal:
CaSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
chunks
técnicas
ion chromatography: suitable
tamaño de partícula
4 mesh
cadena SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
White CR, et al.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However